Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4,5-dimethoxyphenol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5297-1G
TCIAB5297-1GEA 175 EUR InStock
TCIAB5297-1G
2-Bromo-4,5-dimethoxyphenol ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-4,5-dimethoxyphenol


Formule: C₈H₉BrO₃
Numéro MDL: MFCD11110624
Numéro CAS: 129103-69-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8090c99d08a8a7a645ac322bf027bb01f469d329&vid=8090c99d08a8a7a645ac322bf027bb01f469d329&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité