Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenoxy)trimethylsilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5298-1G
TCIAB5298-1GEA 154 EUR InStock
TCIAB5298-1G
(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenoxy)trimethylsilane ≥96.0% (par GC)
(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenoxy)trimethylsilane


Formule: C₁₁H₁₇BrO₃Si
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2104695-66-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b780afe22bf3e002313d58d92d10d795f9274b7&vid=6b780afe22bf3e002313d58d92d10d795f9274b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité