Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S,S)-(+)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5302-100MG
TCIAB5302-100MGEA 193 EUR InStock
TCIAB5302-100MG
(S,S)-(+)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline ≥98.0% (par HPLC)
(S,S)-(+)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline


Formule: C₁₈H₂₈N₂P₂
Numéro MDL: MFCD10567042
Numéro CAS: 1107608-80-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.00 to 8.80 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +50.0 to +55.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité