Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyldichloro(phenyl)silane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B5314-1G
TCIAB5314-1GEA 88 EUR InStock
TCIAB5314-1G
tert-Butyldichloro(phenyl)silane ≥95.0% (par GC)
tert-Butyldichloro(phenyl)silane


Formule: C₁₀H₁₄Cl₂Si
MW: 233,21 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Densité: 1.11
Numéro MDL: MFCD00051441
Numéro CAS: 17887-41-1
EINECS: 241-835-2
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité