Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

tert-Butyl glycolate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl 2-hydroxyacetate

B5353-1G
TCIAB5353-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB5353-1G
tert-Butyl glycolate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl glycolate


Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Numéro MDL: MFCD03452739
Numéro CAS: 50595-15-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f697249a4b879ebbd1712e58ce85b348b17aa95&vid=6f697249a4b879ebbd1712e58ce85b348b17aa95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité