Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-(4-Bromophenyl)phenothiazine ≥90.0% (par GC) (contains 10% 10-(4-Iodophenyl)phenothiazine at maximum)

Fournisseur: TCI

B5374-1G
TCIAB5374-1GEA 194 EUR InStock
TCIAB5374-1G
10-(4-Bromophenyl)phenothiazine ≥90.0% (par GC) (contains 10% 10-(4-Iodophenyl)phenothiazine at maximum)
10-(4-Bromophenyl)phenothiazine


Formule: C₁₈H₁₂BrNS
MW: 354,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD21609447
Numéro CAS: 63524-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité