Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Benzoylpropionitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5378-1G
TCIAB5378-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB5378-1G
3-Benzoylpropionitrile ≥98.0% (par GC)
3-Benzoylpropionitrile


Formule: C₁₀H₉NO
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD00126350
Numéro CAS: 5343-98-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité