Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-tert-Butyl 5-(N-Succinimidyl) N-Palmitoyl-L-glutamate ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Palmitoyl-L-glutamic acid 1-tert-Butyl 5-(N-Succinimidyl) ester, Pal-Glu(OSu)-OtBu, PAlm-Glu(NHS)-OtBu

B5390-100MG
TCIAB5390-100MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAB5390-100MG
1-tert-Butyl 5-(N-Succinimidyl) N-Palmitoyl-L-glutamate ≥96.0% (par HPLC)
1-tert-Butyl 5-(N-Succinimidyl) N-Palmitoyl-L-glutamate


Formule: C₂₉H₅₀N₂O₇
MW: 538,73 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22989465
Numéro CAS: 204521-63-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.70 to 5.70 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité