N-Boc-D-prolinal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (2R)-, tert-Butyl (R)-2-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-BOC-Prolinal, (R)-2-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, N-Boc-D-Prolinal, N-Boc-D-prolinal, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-prolinal, (R)-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
B5395-1G
TCIAB5395-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB5395-1G
N-Boc-D-prolinal ≥95.0% (par GC)
N-Boc-D-prolinal
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01321389
Numéro CAS: 73365-02-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dda5ef83daca6b4334397d01663f42fb901e3e4&vid=ce2484f25aaa6cd2a3e9d48e63ab7252988192db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +81.0 to +86.0 deg (neat)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité