Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B5398-5G
TCIAB5398-5GEA 154 EUR InStock
TCIAB5398-5G
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulphonyl)imide


Formule: C₉H₂₀F₂N₂O₄S₂
MW: 322,39 g/mol
Point de fusion: –19°C
Numéro MDL: MFCD30749250
Numéro CAS: 1057745-51-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f3c0586f96edb11b45a8552240d709907681630&vid=5f3c0586f96edb11b45a8552240d709907681630&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité