Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3-hexadecylthiophene ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B5409-1G
TCIAB5409-1GEA 158 EUR InStock
TCIAB5409-1G
2-Bromo-3-hexadecylthiophene ≥96.0% (par GC)
2-Bromo-3-hexadecylthiophene


Formule: C₂₀H₃₅BrS
MW: 387,46 g/mol
Numéro CAS: 827343-08-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad691db26b4ea1136ff709112a4c08a52be11672&vid=ad691db26b4ea1136ff709112a4c08a52be11672&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité