Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3-octadecylthiophene ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B5410-1G
TCIAB5410-1GEA 138 EUR InStock
TCIAB5410-1G
2-Bromo-3-octadecylthiophene ≥93.0% (par GC)
2-Bromo-3-octadecylthiophene


Formule: C₂₂H₃₉BrS
MW: 415,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 827343-18-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité