Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B5412-1G
TCIAB5412-1GEA 120 EUR InStock
TCIAB5412-1G
(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
(Bromoethynyl)triisopropylsilane


Formule: C₁₁H₂₁BrSi
MW: 261,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD11036302
Numéro CAS: 111409-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité