Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) (Wax encapsulated) (ca. 0.05mmol/capsule), Ni(COD)2

B5417-5EACH
TCIAB5417-5EACHEA 285 EUR InStock
TCIAB5417-5EACH
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)


Formule: C₁₆H₂₄Ni
MW: 275,06 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058902
Numéro CAS: 1295-35-8
EINECS: 215-072-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25114a190121e4d1a72073a0a5d304d02b995252&vid=25114a190121e4d1a72073a0a5d304d02b995252&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Functionality test min. 80 % (qNMR)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité