Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromomethyl-3-methyloxetane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B5424-1G
TCIAB5424-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB5424-1G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane ≥97.0% (par GC)
3-Bromomethyl-3-methyloxetane


Formule: C₅H₉BrO
Point d'ébullition: 58°C
Numéro MDL: MFCD02684290
Numéro CAS: 78385-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité