Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6,6'-(Perfluorocyclopent-1-ene-1,2-diyl)bis[1,2,4,5-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)benzene]

B5426-500MG
TCIAB5426-500MGEA 125 EUR InStock
TCIAB5426-500MG
1,2-Bis[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥95.0% (par GC)
1,2-Bis[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene


Formule: C₁₉F₂₀
MW: 608,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1821062-80-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4c3c6130f95fe715e5f3d3c92b3caf5c482b977&vid=a4c3c6130f95fe715e5f3d3c92b3caf5c482b977&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité