Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl(ethyl)dimethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzyl-N,N-dimethylethanaminium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide

B5427-5G
TCIAB5427-5GEA 88 EUR InStock
TCIAB5427-5G
Benzyl(ethyl)dimethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzyl(ethyl)dimethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: C₁₃H₁₈F₆N₂O₄S₂
MW: 444,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD18251282
Numéro CAS: 1186103-43-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cd4719aa134b2a09b842697c0a651e44f754773&vid=4cd4719aa134b2a09b842697c0a651e44f754773&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité