Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-hydroxypyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromopyridin-4-ol

B5431-1G
TCIAB5431-1GEA 109 EUR InStock
TCIAB5431-1G
2-Bromo-4-hydroxypyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-hydroxypyridine


Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234040
Numéro CAS: 36953-40-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité