Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,5-Bis(2-ethylhexyl)-3,6-di(2-thienyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Bis(2-ethylhexyl)-3,6-di(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione

B5432-1G
TCIAB5432-1GEA 334 EUR InStock
TCIAB5432-1G
2,5-Bis(2-ethylhexyl)-3,6-di(2-thienyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (par HPLC)
2,5-Bis(2-ethylhexyl)-3,6-di(2-thienyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione


Formule: C₃₀H₄₀N₂O₂S₂
MW: 524,78 g/mol
Numéro MDL: MFCD22200076
Numéro CAS: 1185885-86-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aa72be0e07bd5e8e6039da937bd80008046548b&vid=2aa72be0e07bd5e8e6039da937bd80008046548b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Lambda max. 547.0 to 552.0 nm (CHCl3)
Absorbance (E1%1cm) min. 530 (CHCl3, 547.0 to 552.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité