Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 7-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-carbaldehyde

B5433-200MG
TCIAB5433-200MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAB5433-200MG
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde


Formule: C₇H₃BrN₂OS
MW: 243,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD23704428
Numéro CAS: 1071224-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47e0d3dcf9650dafcbf446b436abb4a27d8bb10c&vid=47e0d3dcf9650dafcbf446b436abb4a27d8bb10c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
Acid Value max. 3.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité