Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethanol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: rel-(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethanol, BCN-OH

B5467-100MG
TCIAB5467-100MGEA 300 EUR InStock
TCIAB5467-100MG
(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethanol ≥90.0% (par GC)
(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethanol


Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD26142970
Numéro CAS: 1263166-90-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Elemental analysis (Carbon) 76.00 to 84.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité