Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Bpin2-NTz, Naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole)-5,10-diboronic acid bis(pinacol) ester

B5470-100MG
TCIAB5470-100MGEA 318 EUR InStock
TCIAB5470-100MG
5,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole) ≥98.0% (par HPLC)
5,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole)


Formule: C₂₂H₂₆B₂N₄O₄S₂
MW: 496,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD28963789
Numéro CAS: 1467776-41-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4291eeb34948a25c6e3f0aa8169f010f33aca94e&vid=4291eeb34948a25c6e3f0aa8169f010f33aca94e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.80 and le 11.80 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité