Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Benzoyl-3-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B5471-1G
TCIAB5471-1GEA 112 EUR InStock
TCIAB5471-1G
9-Benzoyl-3-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
9-Benzoyl-3-bromo-9H-carbazole


Formule: C₁₉H₁₂BrNO
MW: 350,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD30721941
Numéro CAS: 177775-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité