Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Benzoyl-3,6-dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B5472-1G
TCIAB5472-1GEA 116 EUR InStock
TCIAB5472-1G
9-Benzoyl-3,6-dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
9-Benzoyl-3,6-dibromo-9H-carbazole


Formule: C₁₉H₁₁Br₂NO
MW: 429,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD30749253
Numéro CAS: 912850-81-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f99b8aa3e21f1159378bf353afe5d5a3014e3993&vid=f99b8aa3e21f1159378bf353afe5d5a3014e3993&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité