Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbonitrile ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Bromo-4-cyano-2,1,3-benzothiadiazole

B5473-200MG
TCIAB5473-200MGEA 126 EUR InStock
TCIAB5473-200MG
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbonitrile ≥96.0% (par GC)
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbonitrile


Formule: C₇H₂BrN₃S
MW: 240,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD28966927
Numéro CAS: 1331742-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20372ac4aa0990abef1afd98c3582d760e6d88ea&vid=20372ac4aa0990abef1afd98c3582d760e6d88ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 258.0 to 262.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité