Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5474-200MG
TCIAB5474-200MGEA 158 EUR InStock
TCIAB5474-200MG
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile ≥98.0% (par GC)
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile


Formule: C₁₀H₃BrN₄S
MW: 291,13 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD23704429
Numéro CAS: 1335150-10-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=570534526733533d6185d8e3f3ce1549723c8896&vid=570534526733533d6185d8e3f3ce1549723c8896&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité