Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone

B5482-1G
TCIAB5482-1GEA 110 EUR InStock
TCIAB5482-1G
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one


Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD09972188
Numéro CAS: 81971-39-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9298eaa5f4d0bd235f18b13aa06f067f48bae852&vid=9298eaa5f4d0bd235f18b13aa06f067f48bae852&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 59.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité