Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,8-Bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-dicarbaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B5484-200MG
TCIAB5484-200MGEA 157 EUR InStock
TCIAB5484-200MG
4,8-Bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-dicarbaldehyde ≥97.0% (par GC)
4,8-Bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-dicarbaldehyde


Formule: C₂₈H₃₈O₄S₂
MW: 502,73 g/mol
Numéro CAS: 1668554-22-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité