Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Bis(2-octyldodecyl)-3,6-bis[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B5486-200MG
TCIAB5486-200MGEA 312 EUR InStock
TCIAB5486-200MG
2,5-Bis(2-octyldodecyl)-3,6-bis[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione ≥98.0% (par HPLC)
2,5-Bis(2-octyldodecyl)-3,6-bis[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione


Formule: C₆₆H₁₁₀B₂N₂O₆S₂
MW: 1113,35 g/mol
Point de fusion: 168°C
Numéro CAS: 1351986-34-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=975659dfde46bd92f7d83f0cc9b7d33257608b1d&vid=975659dfde46bd92f7d83f0cc9b7d33257608b1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 68.00 to 74.50 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité