BPy-PMO
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-Bipyridyl linked Periodic Mesoporus Organosilica, Periodic Mesoporus Organosilica containing 2,2'-Bipyridine
B5516-200MG
TCIAB5516-200MGEA 567 EUR InStock
TCIAB5516-200MG
BPy-PMO
BPy-PMO
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Specific surface 600 to 900 m2/g
Pore volume 0.470 to 0.650 mL/g
Pore diameter 4.00 to 4.50 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité