Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-7-methoxy-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B5517-1G
TCIAB5517-1GEA 145 EUR InStock
TCIAB5517-1G
2-Bromo-7-methoxy-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Bromo-7-methoxy-9H-carbazole


Formule: C₁₃H₁₀BrNO
MW: 276,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD19288761
Numéro CAS: 200878-50-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8cef5d0ff82f7677707fcf46490251e7c609f94&vid=a8cef5d0ff82f7677707fcf46490251e7c609f94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité