Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromobenzo[b]thiophene ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5523-1G
TCIAB5523-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB5523-1G
6-Bromobenzo[b]thiophene ≥95.0% (par GC)
6-Bromobenzo[b]thiophene


Formule: C₈H₅BrS
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD11226847
Numéro CAS: 17347-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=460a1a39a80acb339dec40d23cbf1e99975d5a9e&vid=460a1a39a80acb339dec40d23cbf1e99975d5a9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité