Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-(4-Bromophenyl)-9(10H)-acridone ≥95.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

B5536-1G
TCIAB5536-1GEA 123 EUR InStock
TCIAB5536-1G
10-(4-Bromophenyl)-9(10H)-acridone ≥95.0% (par HPLC, azote total)
10-(4-Bromophenyl)-9(10H)-acridone


Formule: C₁₉H₁₂BrNO
MW: 350,22 g/mol
Point de fusion: 260°C
Numéro CAS: 24275-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité