Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-tert-Butyl 4-Methyl (4R,5S)-2,2,5-Trimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (4R,5S)-3-Boc-4-methoxycarbonyl-2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidine, (4R,5S)-2,2,5-Trimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylic acid 3-tert-Butyl 4-Methyl ester

B5538-1G
TCIAB5538-1GEA 131 EUR InStock
TCIAB5538-1G
3-tert-Butyl 4-Methyl (4R,5S)-2,2,5-Trimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate ≥96.0% (par GC)
3-tert-Butyl 4-Methyl (4R,5S)-2,2,5-Trimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate


Formule: C₁₃H₂₃NO₅
MW: 273,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD21609189
Numéro CAS: 1013028-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +51.0 to +55.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité