Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl (4S,5S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (4S,5S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine-3-carboxylic acid tert-Butyl ester

B5539-1G
TCIAB5539-1GEA 312 EUR InStock
TCIAB5539-1G
tert-Butyl (4S,5S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl (4S,5S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine-3-carboxylate


Formule: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245,32 g/mol
Numéro CAS: 1013028-27-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité