Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin-PEG4-Azide ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide

B5546-100MG
TCIAB5546-100MGEA 260 EUR InStock
TCIAB5546-100MG
Biotin-PEG4-Azide ≥96.0% (par HPLC)
Biotin-PEG4-Azide


Formule: C₂₀H₃₆N₆O₆S
MW: 488,60 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD29495433
Numéro CAS: 1309649-57-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7fc7d979c0d12c6be5f7582c3303e3a0c78819&vid=ac7fc7d979c0d12c6be5f7582c3303e3a0c78819&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.50 to 17.50 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité