Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-(4-hexylphenyl)thiophene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B5553-1G
TCIAB5553-1GEA 194 EUR InStock
TCIAB5553-1G
2-Bromo-5-(4-hexylphenyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-(4-hexylphenyl)thiophene


Formule: C₁₆H₁₉BrS
MW: 323,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD30536724
Numéro CAS: 934368-79-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité