Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Bis(trimethylsilyl)-1,4-phenylene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Bis(trimethylsilyl)-1,4-phenylene triflate

B5559-1G
TCIAB5559-1GEA 297 EUR InStock
TCIAB5559-1G
2,5-Bis(trimethylsilyl)-1,4-phenylene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
2,5-Bis(trimethylsilyl)-1,4-phenylene bis(trifluoromethanesulphonate)


Formule: C₁₄H₂₀F₆O₆S₂Si₂
MW: 518,59 g/mol
Numéro CAS: 613676-07-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité