Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(7-Bromo-9,9-di-n-octyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-7-bromo-9,9-di-n-octyl-9H-fluorene, 7-Bromo-9,9-di-n-octyl-9H-fluorene-2-boronic acid Pinacol ester

B5580-200MG
TCIAB5580-200MGEA 288 EUR InStock
TCIAB5580-200MG
2-(7-Bromo-9,9-di-n-octyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(7-Bromo-9,9-di-n-octyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₃₅H₅₂BBrO₂
MW: 595,51 g/mol
Numéro CAS: 620624-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité