2-Bromo-13,13-dimethyl-6,11-di(naphthalen-2-yl)-13H-indeno[1,2-b]anthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B5581-1G
TCIAB5581-1GEA 154 EUR InStock
TCIAB5581-1G
2-Bromo-13,13-dimethyl-6,11-di(naphthalen-2-yl)-13H-indeno[1,2-b]anthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Bromo-13,13-dimethyl-6,11-di(naphthalen-2-yl)-13H-indeno[1,2-b]anthracene
Formule: C₄₃H₂₉Br
Numéro MDL: MFCD28048411
Numéro CAS: 1196107-75-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité