Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B5595-1G
TCIAB5595-1GEA 184 EUR InStock
TCIAB5595-1G
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylic acid


Formule: C₁₀H₁₄O₄
Point de fusion: 350°C
Numéro MDL: MFCD00498000
Numéro CAS: 711-02-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba395cfd126d948ed04e0e70b9cd1006f8025624&vid=ba395cfd126d948ed04e0e70b9cd1006f8025624&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité