Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

B5604-100MG
TCIAB5604-100MGEA 126 EUR InStock
TCIAB5604-100MG
1,2-Bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
1,2-Bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene


Formule: C₂₉H₂₂F₆S₂
MW: 548,61 g/mol
Numéro CAS: 172612-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcb3401749a061fd7cd977ccad47ee1f64944961&vid=bcb3401749a061fd7cd977ccad47ee1f64944961&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Blue powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité