Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B5618-1G
TCIAB5618-1GEA 147 EUR InStock
TCIAB5618-1G
3-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene


Formule: C₂₅H₁₇Br
Numéro MDL: MFCD24849694
Numéro CAS: 1547491-70-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92ec9d25c8ef3ad646cb0e80adc716741c4df7aa&vid=92ec9d25c8ef3ad646cb0e80adc716741c4df7aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité