Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

B5623-100MG
TCIAB5623-100MGEA 126 EUR InStock
TCIAB5623-100MG
1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene


Formule: C₂₃H₁₄F₆S₂
MW: 468,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656279
Numéro CAS: 137814-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff8c5099f78aac2851b156c3ac643c8a3b8dedd9&vid=183b96c6f6a0c6b2b960db2dfe8144f266d63a12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité