Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Bromophenyl)-3-methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-Bromophenyl)-3-methyl-N-(3-methylphenyl)benzenamine, N-(4-Bromophenyl)-3-methyl-N-(3-methylphenyl)aniline

B5638-1G
TCIAB5638-1GEA 126 EUR InStock
TCIAB5638-1G
N-(4-Bromophenyl)-3-methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (par GC)
N-(4-Bromophenyl)-3-methyl-N-(m-tolyl)aniline


Formule: C₂₀H₁₈BrN
MW: 352,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD18909654
Numéro CAS: 203710-89-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 126.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité