Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

21-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-5-azahexacosan-26-oic acid, Boc-NH-PEG6-CH2CH2COOH, 21-(Boc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid

B5651-250MG
TCIAB5651-250MGEA 137 EUR InStock
TCIAB5651-250MG
21-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid ≥98.0% (par HPLC)
21-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid


Formule: C₂₀H₃₉NO₁₀
MW: 453,53 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07781255
Numéro CAS: 882847-13-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité