Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Bis[3-(trimethylammonio)propyl]ferrocene Dichloride ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: BTMAP-Fc

B5660-5G
TCIAB5660-5GEA 676 EUR InStock
TCIAB5660-5G
1,1'-Bis[3-(trimethylammonio)propyl]ferrocene Dichloride ≥98.0% (par HPLC)
1,1'-Bis[3-(trimethylammonio)propyl]ferrocene Dichloride


Formule: C₂₂H₃₈Cl₂FeN₂
MW: 457,31 g/mol
Numéro CAS: 2093414-16-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité