Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(3,4-dimethylphenyl)amine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5662-1G
TCIAB5662-1GEA 127 EUR InStock
TCIAB5662-1G
Bis(3,4-dimethylphenyl)amine ≥97.0% (par GC)
Bis(3,4-dimethylphenyl)amine


Formule: C₁₆H₁₉N
MW: 225,34 g/mol
Point de fusion: 110°C
Numéro MDL: MFCD01312229
Numéro CAS: 55389-75-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité