Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(11-Bromoundecyl)trichlorosilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B5680-1G
TCIAB5680-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB5680-1G
(11-Bromoundecyl)trichlorosilane ≥97.0% (par GC)
(11-Bromoundecyl)trichlorosilane


Formule: C₁₁H₂₂BrCl₃Si
MW: 368,64 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Numéro MDL: MFCD00270977
Numéro CAS: 79769-48-5
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité