Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de (1-butyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Butyltriphenylphosphonium chloride

B5730-25G
TCIAB5730-25GEA 148 EUR InStock
TCIAB5730-25G
Chlorure de (1-butyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de (1-butyl)triphénylphosphonium


Formule: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl
MW: 354,86 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD00040546
Numéro CAS: 13371-17-0
EINECS: 236-443-3
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité